Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Bouchon en verre, avec rodage normalisé, octogonal
Obturateur rodé en verre transparent DURAN™.
19.00€ - 56.25€
Spécification
Autoclavable | Non |
---|---|
Matériau | Boro 3,3 |
À utiliser avec (application) | Stockage de produits chimiques et de réactifs sensibles à l’air ; stockage de solides, granulés et poudres hygroscopiques ; stockage d’API pharmaceutiques ; scellage de verrerie de laboratoire sous forme de flacons, flacons de réactifs et cylindres de mélange |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10263641
|
DWK Life Sciences
216241106 |
ST 34/35 |
19.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10010141
|
DWK Life Sciences
216241603 |
ST 85/55 |
56.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10315351
|
DWK Life Sciences
216241209 |
ST 45/40 |
19.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15632264
|
DWK Life Sciences
216241303 |
ST 60/46 |
28.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les bouchons en verre DURAN™ demi-hauteur ou pleins peuvent être utilisés pour sceller des objets en verre tels que des flacons, des entonnoirs à décanter ou des flacons de réactifs à col rodé. Le joint de sol conique standard forme un joint étanche. Utilisez de la graisse pour les applications de chauffage ou de vide. Avec une tête octogonale. Note sur l'utilisation des bouchons en verre DURAN™ avec les bouteilles en verre sodocalcique : Si la bouteille et le bouchon présentent une différence de température de plus de 30 °C, les bouchons en verre peuvent coller !- Comprenant uniquement des composants en verre, ils conviennent pour l'entreposage de produits agressifs
- Fermeture étanche grâce au rodage normalisé
- Octogonal
Spécification
Non | |
Boro 3,3 | |
Stockage de produits chimiques et de réactifs sensibles à l’air ; stockage de solides, granulés et poudres hygroscopiques ; stockage d’API pharmaceutiques ; scellage de verrerie de laboratoire sous forme de flacons, flacons de réactifs et cylindres de mélange | |
1 de chaque |