Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiche affûtage long, rodé
Les joints dépolis en zone de vide élevé.
199.00€ - 261.00€
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15834818
|
DWK Life Sciences
286541605 |
22 mm |
212.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15874808
|
DWK Life Sciences
286534404 |
17 mm |
199.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15834828
|
DWK Life Sciences
286558408 |
33 mm |
261.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15874818
|
DWK Life Sciences
286546209 |
28 mm |
252.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les tubulures DURAN™ dans la variante dépolie longue sont souvent utilisées dans une zone de vide élevé.- Rodé (qualité de rodage plus fine, moins de rugosité de surface)
- Indiqué en raison d'une surface de rodage plus importante à utiliser dans la zone de vide élevé
- Fermeture étanche par rodage normalisé
- Article en verre pour la transformation
Spécification
50/boîte |