Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Éprouvette graduée avec certificat UKAS, classe A
Les éprouvettes graduées DURAN™ de la classe A avec certificat UKAS sont étalonnées en conditions définies conformément aux normes ISO 1042, DIN 12664 et ISO 17025.
159.00€ - 276.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
---|---|
À utiliser avec (application) | Mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure volumétrique |
Comprend | 1/boîte |
Autoclavable | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15806871
|
DWK Life Sciences
213973602 |
250 ml |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15816871
|
DWK Life Sciences
213974401 |
500 ml |
194.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15826871
|
DWK Life Sciences
213975406 |
1000 ml |
219.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15836871
|
DWK Life Sciences
213976308 |
2000 ml |
276.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15856861
|
DWK Life Sciences
213970708 |
5 ml |
159.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15866861
|
DWK Life Sciences
213970802 |
10 ml |
159.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15876861
|
DWK Life Sciences
213971404 |
25 ml |
163.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15886861
|
DWK Life Sciences
213971704 |
50 ml |
163.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15896861
|
DWK Life Sciences
213972409 |
100 ml |
163.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Nos dispositifs de mesure volumétrique DURAN™ satisfont d'emblée les plus hauts standards de précision. La série de fioles jaugées et d'éprouvettes graduées avec certificat UKAS individuel est maintenant venue s'ajouter à la gamme DURAN™. Cette nouvelle ligne de produits est testée et étalonnée conformément aux exigences de l'United Kingdom Accreditation Services (UKAS) et satisfait à la norme ISO 17025, une norme règlementant la comparabilité de résultats d'essais et d'étalonnage.- Les tolérances du volume contenu satisfont à la classe de précision A
- Précision volumétrique maximum et stabilité de processus hautement qualitative
- L'impression bleue est hautement résistante chimiquement
- Échelle facilement lisible
- Détermination et mesure très précises des volumes, grâce à un usinage et une graduation précis
- Minimisation maximum d'influences indésirables
Spécification
Verre borosilicaté (3.3) | |
Mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure volumétrique | |
1/boîte | |
Oui |