Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Système de raccordement, GL 32 , 2, 3 ou 4 olives, GL 32, Bouchon à visser en PBT rouge
65.22 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Description:
2 ports
3 ports
4 ports
Description
Système de connexion petit et pratique à utiliser avec les flacons de laboratoire et de culture DURAN™ GL 32. L’adaptateur pour flacon facilite le transfert de liquides dans un système fermé et stérile. Bouchons avec un filetage GL 32 adaptés aux flacons DURAN™ ronds de 50 ml ou carrés de 100 ml. Les connecteurs de tubulure cannelés sont fabriqués en acier inoxydable 316L et conviennent à une tubulure de 3,2 mm (1/8) de diamètre intérieur. Les matériaux de construction sont certifiés conformes aux normes de contact alimentaire et résistent aux températures allant jusqu’à 180°C. Les bouchons sont entièrement autoclavables (121°C / 15 minutes) et réutilisables.
- Bouchons avec un filetage GL 32 adaptés aux flacons DURAN™ ronds de 50 ml ou carrés de 100 ml.
- Les connecteurs de tuyau mâles cannelés conviennent au raccordement de tubes PBT péristaltiques d’un diamètre intérieur de 3,2 mm (1/8)
- Produit disponible avec 2, 3 ou 4 connecteurs de tubulure cannelés en acier inoxydable (316L)
- Autoclavable à 121°C ou 134°C
- Les matériaux de construction sont certifiés comme approuvés pour le contact alimentaire
- Réutilisables avec une longue durée de vie
Spécification
Description | 2 ports |
À utiliser avec (application) | Échantillonnage de faible volume ; approvisionnement en milieux pour les petits bioréacteurs ; bioréacteur en lots nourris ; circuit de perfusion pour culture cellulaire ; oxygénation / aération de très petits échantillons ; utilisation dans un micro-réacteur de chimie |
Matériau | PBT, acier inox, PTFE, Stainless Steel, PTFE |
Quantité | 1 de chaque |
Filetage (métrique) | GL 32 |
Autoclavable | Autoclavables |