Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Système de raccordement, GL 32 , 2, 3 ou 4 olives, GL 32, Bouchon à visser en PBT rouge
2, 3 ou 4 petits capuchons à connecteur pour petits tubes pour flacons GL 32 DURAN™.
Marque:  DWK Life Sciences 292601901
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 15879007
  • 59.26€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 06-01-2022
Ajouter au panier
Description
Description
Système de connexion petit et pratique à utiliser avec les flacons de laboratoire et de culture DURAN™ GL 32. L’adaptateur pour flacon facilite le transfert de liquides dans un système fermé et stérile. Bouchons avec un filetage GL 32 adaptés aux flacons DURAN™ ronds de 50 ml ou carrés de 100 ml. Les connecteurs de tubulure cannelés sont fabriqués en acier inoxydable 316L et conviennent à une tubulure de 3,2 mm (1/8) de diamètre intérieur. Les matériaux de construction sont certifiés conformes aux normes de contact alimentaire et résistent aux températures allant jusqu’à 180°C. Les bouchons sont entièrement autoclavables (121°C / 15 minutes) et réutilisables.
  • Bouchons avec un filetage GL 32 adaptés aux flacons DURAN™ ronds de 50 ml ou carrés de 100 ml.
  • Les connecteurs de tuyau mâles cannelés conviennent au raccordement de tubes PBT péristaltiques d’un diamètre intérieur de 3,2 mm (1/8)
  • Produit disponible avec 2, 3 ou 4 connecteurs de tubulure cannelés en acier inoxydable (316L)
  • Autoclavable à 121°C ou 134°C
  • Les matériaux de construction sont certifiés comme approuvés pour le contact alimentaire
  • Réutilisables avec une longue durée de vie
Spécification
Spécification
2 ports
PBT, acier inox, PTFE
GL 32
Stockage des échantillons et des réactifs ; prélèvement d’échantillons ; transport et expédition
1 de chaque
Autoclavables