Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Capuchon de transfert multiport GL 25, en PBT, GL 25, avec 2, 3 ou 4 ports
Catalog Number p-7189413
Click to view available options
Description:
2 ports
3 ports
4 ports
Les capuchons de transfert multiport GL 25 sont adaptés aux flacons DURAN™ plus petits et conviennent parfaitement pour ajouter ou prélever des liquides.
Système de connexion pratique à utiliser avec les flacons de laboratoire et de culture DURAN™ GL 25. L’adaptateur pour flacon facilite le transfert de liquides dans un système fermé et stérile. Les bouchons sont dotés d’un filetage GL 25 adapté aux flacons DURAN™ de 10 ou 25 ml et sont disponibles avec deux connecteurs de tubulure. Le connecteur de tubulure mâle cannelé est fabriqué en acier inoxydable 316L et convient aux tubulures de 3,2 mm (1/8) de diamètre intérieur. Les matériaux de construction sont certifiés conformes aux normes de contact alimentaire et résistent aux températures allant jusqu’à 180°C. Les bouchons sont entièrement autoclavables (121°C / 15 minutes) et réutilisables.
  • Disponibles avec 2, 3 ou 4 connecteurs pour tubulure cannelés
  • Le connecteur à tubulure mâle cannelé convient aux tubulures avec un diamètre intérieur de 3,2 mm (1/8) tel que la tubulure de la pompe péristaltique
  • Les bouchons ont un filetage GL 25 adapté aux flacons DURAN™ de 10 ou 25 ml
Diamètre (métrique) 33 mm
Description 2 ports
À utiliser avec (application) Échantillonnage de faible volume ; approvisionnement en milieux pour les petits bioréacteurs ; bioréacteur en lots nourris ; circuit de perfusion avec tubulure de pompe péristaltique pour la culture cellulaire ; oxygénation / aération de très petits échantillons ; approvisionnement en bioréacteurs ; utilisation dans un micro-réacteur de chimie
Matériau PBT, acier inoxydable de type 316L, Stainless Steel (316L)
Quantité 1 de chaque
Filetage (métrique) GL 25
Autoclavable Autoclavables