Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Poignées, pour chariot de transport 10 litres, inox
Le système convient pour le transport de flacons en verre de laboratoire de grand volume – 2, 5, 10 et 20 litres.
555.00€ - 585.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Transport sécurisé des flacons de laboratoire |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15859017
|
DWK Life Sciences
299038609 |
Pour le chariot métallique de 10 L |
555.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15869017
|
DWK Life Sciences
299039108 |
Pour le chariot métallique de 20 L |
585.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le système de transport de flacons convient pour le transport de flacons de laboratoire avec filetage GL 45 et il est compatible avec les flacons de volume 2, 5, 10 et 20 litres. Sa conception ergonomique offre des avantages quant à la santé et la sécurité de l'utilisateur et garantit un transport en toute simplicité et sécurité de flacons dans le laboratoire ou l'atelier de production. Le transfert de liquides de grands flacons s'effectue confortablement et en toute sécurité. Tous les matériaux sont entièrement autoclavables. La collerette ne s'enlève qu'en la coupant – la fixation est ainsi sûre à 100 % pendant l'application.- Le chariot de transport permet de transporter des flacons de 10 litres dans les laboratoires ou salles blanches. Des poignées métalliques sont disponibles en option.
Spécification
Non autoclavable | |
Acier inoxydable | |
1 de chaque |
Blanc | |
Transport sécurisé des flacons de laboratoire |