Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filtre à gaz
Un filtre incorporé est utilisé pour séparer les solides d'une phase gazeuse.
64.55€ - 265.00€
Spécification
Matériau Verre borosilicaté 3.3
À utiliser avec (application) Filtration en ligne des conduites de gaz pour éliminer les impuretés solides (p. ex. poussière) ; analyse inorganique qualitative et chimie préparative ; filtration à pression réduite ; filtration
Nb par paquet 1/Bte
Consulter d'autres spécifications
Produits 11
Code produit Marque Diamètre (métrique) supérieur Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) supérieur Description Prix Quantité et disponibilité  
13151554
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
258551109
Plaque de 60 mm Porosité 1
149.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10273361
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
258551203
Plaque de 60 mm Porosité 2
146.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10018210
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
258551306
Plaque de 60 mm Porosité 3
146.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10484261
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
258551409
Plaque de 60 mm Porosité 4
159.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10067940
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
258550104
30 mm Porosité 1
64.55€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10077940
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
258550207
30 mm Porosité 2
64.55€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10539061
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
258550301
30 mm Porosité 3
64.55€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10710812
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
258552105
90 mm Porosité 1
265.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10131891
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
258550404
30 mm Porosité 4
70.50€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10325111
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
258552208
90 mm Porosité 2
265.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10078030
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
258552302
90 mm Porosité 3 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
En plus d'une filtration solide/liquide, une filtration ou une séparation de mélanges réactionnels de la phase gazeuse est également possible. Si un filtre incorporé est installé dans un système de flexible, il filtre le résidu solide de la phase gazeuse et le purifie.
  • La sortie en forme d'entonnoir permet un ajustement précis sur une fiole à vide
  • Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté 3.3
Filtration en ligne des conduites de gaz pour éliminer les impuretés solides (p. ex. poussière) ; analyse inorganique qualitative et chimie préparative ; filtration à pression réduite ; filtration
1/Bte