Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon à col large, Brun, USP <660> et USP <671> (transmission spectrale)
Catalog Number p-7189456
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
100 mL
10 000 mL
2000 ml
20 000 mL
250 ml
5000 mL
500 ml
50 ml
Flacons de réactif classiques en verre brun, à col large et obturateur en verre.
Les flacons de réactifs à bouchon classique sont moulés à partir de verre ambré DURAN™ borosilicaté 3.3 de type 1 et conviennent au stockage de produits chimiques et réactifs liquides et solides. Les flacons sont dotés d’un col de joint rodé conique large et sont conformes à la norme ISO 4796-2. Le col plus large est plus pratique pour manipuler les poudres. Le bouchon en verre assure une excellente étanchéité qui protège le contenu de l’évaporation, de l’oxydation et de la contamination. Les flacons sont dotés d’un code de reconstitution pour la traçabilité du lot de fabrication et d’un champ de marquage en émail blanc permanent. Le verre ambré garantit que les contenus sensibles à la lumière sont protégés des effets de la photodégradation. La protection contre la lumière ultra-violette est conforme aux normes internationales USP / EP et dure jusqu’à la fin de vie du flacon.
  • Protection UV USP/EP jusqu’à environ 500 nm en raison d’une coloration externe
  • La couleur ambre n’est appliquée qu’à l’extérieur, ce qui garantit que les surfaces intérieures ont les propriétés du verre de type 1 transparent DURAN™ standard
  • Couleur ambrée très résistante et chimiquement résistante
  • Accès facile au contenu du flacon grâce au large diamètre du col
  • Tous les composants sont en verre et donc adaptés au stockage de matériaux agressifs
  • Fermeture étanche grâce à un joint rodé standard
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Impression en céramique blanche thermique très résistante
Diamètre (métrique) 70 mm
Capacité (métrique) 250 ml
Description Col avec joint rodé standard et bouchon à tête plate en verre
À utiliser avec (application) Stockage de réactifs photosensibles, de produits pharmaceutiques et chimiques ; transport et expédition d’échantillons photosensibles ; stockage de réactifs et produits pharmaceutiques et chimiques sensibles à l’air ; stockage de liquides hygroscopiques et de produits pharmaceutiques
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 10/boîte
Autoclavable Autoclavables