Learn More
DWK Life Sciences Filtre à disque pour seringue de rechange DURAN™ de 0,2 µm, pour égalisation de pression (accessoire pour système de bouchons de connexion GL 45)
Accessoire pour système de bouchon de connexion à 2 ou 3 ports GL 45
Marque: DWK Life Sciences 1129819
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Description
Système de bouchons de connexion GL 45 modulaire flexible compatible avec quatre diamètres de tubulure rigides ou semi-rigides différents (1,6 mm ; 3,0 mm ; 3,2 mm et 6,0 mm). Les bouchons sont disponibles avec 2 ou 3 ports filetés GL 14. Les différents inserts de taille forment un joint étanche autour de la tubulure de passage. L’égalisation de la pression stérile est possible grâce à l’utilisation d’un filtre à seringue de 0,2 micron. Les ports inutilisés peuvent être scellés avec un bouchon à vis rouge GL 14.
- Il est possible d’utiliser des tubulures rigides ou semi-rigides de différents diamètres en associant un bouchon GL 14 ouvert bleu avec un des inserts
- Disponibles avec 2 ou 3 ports filetés
- Cinq diamètres de tube différents (3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm et 12,0 mm) peuvent être utilisés en changeant les inserts
- En appliquant une pression positive ou négative, le liquide peut être pompé hors ou dans le flacon via le bouchon à vis
- Entièrement compatible avec tous les filetages GL 45 et donc très polyvalent
- Entièrement compatible avec tous les filetages GLS 80 et donc très polyvalent
Accessoire adapté : 1137799
Spécification
Autoclavables | |
Verre borosilicaté (3.3), polypropylène, silicone | |
Transfert de liquide stérile dans et hors des flacons de laboratoire ; transfert de gaz dans ou en dehors des flacons de laboratoire ; transfert de liquide entre des flacons de laboratoire ; fourniture de réactifs aux instruments ; fourniture au bioréacteur | |
Filtre de seringue de rechange pour compensation de pression |
Taille de filetage GL 14 | |
0,2 μm | |
2/Bte | |
87 mm |