Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ballon à fond rond, à col étroit, à bord évasé
En raison de leur forme sphérique, les ballons à fond rond sont notamment utilisés pour chauffer des liquides.
74.10€ - 480.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Convient aux manteaux chauffe-ballons ; chauffage ; mélange de plusieurs composants ; volumes 2 000, 3 000, 5 000, 6 000, 12 000 et 20 000 ml non DIN ISO, volume 12 000 ml non DIN ISO, conforme à la norme ASTM E 1403 et volume 20 000 ml conforme à la norme ASTM E 1403 |
Autoclavable | oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11796073
|
DWK Life Sciences
217216404 |
2 000 ml |
480.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10797561
|
DWK Life Sciences
217216807 |
3 000 ml |
74.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10622581
|
DWK Life Sciences
217217306 |
5 000 ml |
119.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10252141
|
DWK Life Sciences
217217709 |
6 000 ml |
141.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10579641
|
DWK Life Sciences
217219101 |
20 000 ml |
411.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10736721
|
DWK Life Sciences
217218705 |
12000 mL |
303.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les contenants bombés sont appelés ballons dans les applications de laboratoire et, en plus des béchers, ce sont d'autres contenants à usage universel. Ils sont par exemple utilisés pour la distillation ou le chauffage de liquides.Les ballons sont disponibles dans divers modèles : à col étroit et large, avec ou sans rodage, à fond rond ou plat. Selon l'application, le ballon requis et ses composants spécifiques sont sélectionnés.- La géométrie permet un chauffage extrêmement homogène
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Convient aux manteaux chauffe-ballons ; chauffage ; mélange de plusieurs composants ; volumes 2 000, 3 000, 5 000, 6 000, 12 000 et 20 000 ml non DIN ISO, volume 12 000 ml non DIN ISO, conforme à la norme ASTM E 1403 et volume 20 000 ml conforme à la norme ASTM E 1403 | |
oui |