Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Système d’assemblage, en PBT
Le raccord fileté à visser est utilisé pour connecter deux raccords filetés.
22.05€ - 54.25€
Spécification
Autoclavable | oui |
---|---|
Matériau | PBT |
À utiliser avec (application) | Raccordement des filetages en verre |
Quantité d’emballage | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10383661
|
DWK Life Sciences
292260556 |
GL 14 |
22.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10768351
|
DWK Life Sciences
292260659 |
GL 18 |
25.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10120271
|
DWK Life Sciences
292260959 |
GL 25 |
31.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10078440
|
DWK Life Sciences
292260856 |
GL 32 |
38.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11629818
|
DWK Life Sciences
292261055 |
GL 45 |
54.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le raccord fileté à visser se compose de deux capuchons filetés, qui sont connectés entre eux via un élément de tube flexible. Ce composant permet un raccordement flexible de deux composants en verre.- Pour raccordement flexible de deux raccords filetés en verre avec joint en silicone intégré (VMQ)
Specifications
oui | |
PBT | |
Raccordement des filetages en verre | |
1 de chaque |