Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tube à filetage vissé, GL
A poser sur les équipements les plus divers.
Marque: DWK Life Sciences 286253201
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.95000kg
Description
Les tubes à filetage en verre DURAN™ avec filetage GL standardisé conformément à la norme DIN 12216 sont utilisés pour l’adhérence aux appareils en verre. La taille nominale correspond au diamètre extérieur mesuré sur le filetage. 5 tailles disponibles. Les accessoires disponibles permettent une large gamme d’applications.
- Avec filetage GL standardisé conforme à la norme DIN 12216
- La taille nominale correspond au diamètre extérieur mesuré sur le filetage (disponible en 5 tailles).
- Étanchéité et desserrage sûrs et faciles des composants en verre
- Fonctionnement sans graisse possible
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
50/boîte | |
16 mm | |
1,8 mm |
Pour l’adhérence aux appareils en verre ; Installation dans les appareils et dispositifs en verre | |
GL 18 |