Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Robinet d'arrêt entonnoir de séparation Gilson, complet avec clé PTFE
A poser sur une ampoule à décanter-pièce brute DURAN™.
670.00€ - 1185.00€
Spécification
Matériau | Boro 3,3, PTFE |
---|---|
Largeur (métrique) | 1,8 mm |
Nb par paquet | 25/Bte |
À utiliser avec (application) | Pour la fixation à des corps bruts d’entonnoir à décanter DURAN™ ; pour la production d’entonnoirs à décanter selon Gilson |
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15864738
|
DWK Life Sciences
286429609 |
NS de 12,5 |
670.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15874738
|
DWK Life Sciences
286429806 |
NS de 14,5 |
740.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15884738
|
DWK Life Sciences
286430001 |
NS de 18,8 |
1185.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les robinets pour ampoule à décanter DURAN™ conformes à Gilson sont des composants pour la finition d'ampoules à décanter conformes à Gilson avec une approche particulièrement solide pour la réduction du risque de casse. Dans la variante polie avec des boisseaux en PTFE indiquée pour des travaux sans graisse.- Manchon de robinet entonnoir de séparation avec boisseaux PTFE
- Travaux sans graisse par le biais de la surface du robinet poli
- Avec une approche particulièrement solide pour la réduction du risque de casse
- Article en verre pour la transformation
Spécification
Boro 3,3, PTFE | |
1,8 mm | |
25/Bte | |
Pour la fixation à des corps bruts d’entonnoir à décanter DURAN™ ; pour la production d’entonnoirs à décanter selon Gilson |