missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Robinet d'arrêt entonnoir de séparation Gilson, complet avec clé PTFE

A poser sur une ampoule à décanter-pièce brute DURAN™.

Marque:  DWK Life Sciences 286429806

Informations supplémentaires : Poids : 2.50000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15874738

  • 673.20€ / 25 pièces

Date d’expédition estimée: 24-12-2021
Ajouter au panier

Description

Description

Les robinets d’ampoule à décanter Gilson DURAN™ sont des composants pour la production d’ampoule à décanter Gilson avec une approche particulièrement forte pour réduire le risque de casse. En version polie avec bouchon en PTFE adapté au fonctionnement sans graisse.

  • Manchon de robinet d’ampoule à décanter avec bouchon en PTFE
  • Fonctionnement sans graisse à la surface du robinet polie
  • Avec une approche particulièrement forte pour réduire le risque de casse
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification

Spécification

2,5 mm
Boro 3,3, PTFE
NS de 14,5
25/Bte
20 mm
Oui
1,8 mm
Pour la fixation à des corps bruts d’ampoule à décanter DURAN.
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions