Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Robinet d'arrêt entonnoir de séparation avec arrivée courte, complet avec clé PTFE
A poser simplement sur une ampoule à décanter-pièce brute DURAN™.
779.00€ - 1550.00€
Spécification
Matériau | Boro 3,3, PTFE |
---|---|
Autoclavable | Oui |
Nb par paquet | 25/Bte |
À utiliser avec (application) | Pour la fixation à des corps bruts d’entonnoir à décanter DURAN™ |
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15884748
|
DWK Life Sciences
286432808 |
NS de 14,5 |
865.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15894748
|
DWK Life Sciences
286433007 |
NS de 18,8 |
1315.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15804758
|
DWK Life Sciences
286433204 |
NS de 21,5 |
1550.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15874748
|
DWK Life Sciences
286432602 |
NS de 12,5 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Les robinets pour ampoule à décanter DURAN™ conformes à Gilson sont des composants pour la finition d'ampoules à décanter conformes à Gilson avec une approche particulièrement solide pour la réduction du risque de casse avec une forme conique jusqu'à l'approche des manchons de robinet. Dans la variante polie avec des boisseaux en PTFE indiquée pour des travaux sans graisse.- Manchon de robinet entonnoir de séparation avec boisseaux PTFE
- avec entonnoir de pose court
- Avec une approche particulièrement solide pour la réduction du risque de casse
- Article en verre pour la transformation
Spécification
Boro 3,3, PTFE | |
Oui | |
25/Bte | |
Pour la fixation à des corps bruts d’entonnoir à décanter DURAN™ |