Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Robinet d'arrêt entonnoir de séparation avec arrivée courte, complet avec clé PTFE
A poser simplement sur une ampoule à décanter-pièce brute DURAN™.
Marque:  DWK Life Sciences 286432602
Informations supplémentaires : Poids : 2.50000kg
Code produit. 15874748
  • 688.50€ / 25 pièces
Date d’expédition estimée: 20-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Les robinets d’ampoule à décanter DURAN™ avec entonnoir court sont des composants pour la production d’ampoule à décanter Gilson avec une approche particulièrement forte pour réduire le risque de rupture avec une forme conique jusqu’au col de la vanne. En version polie avec bouchon en PTFE adapté au fonctionnement sans graisse.
  • Manchon de robinet d’ampoule à décanter avec bouchon en PTFE
  • Avec entonnoir à approche courte
  • Avec une approche particulièrement forte pour réduire le risque de casse
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
Spécification
2 mm
Oui
25/Bte
Boro 3,3, PTFE
NS de 12,5
Pour la fixation à des corps bruts d’ampoule à décanter DURAN.