Learn More
DWK Life Sciences Robinet d’arrêt à voie unique DURAN™, complet avec clé en PTFE, conique 1:5
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Robinets d’arrêt à une voie unique DURAN™ avec bouchons à vannes en PTFE avec un pas 1:5 permettent un fonctionnement sans graisse. Le loquet de sécurité du robinet en 3 parties fixe le bouchon du robinet dans le manchon du robinet. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à vide. L’angle plus large de conduit empêche le bouchon de robinet de se gripper.
- Robinets d’arrêt avec bouchon à robinet en PTFE
- Fonctionnement sans graisse à la surface du robinet polie
- Conduit 1:5
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
Spécification
| Alésage de bouchon | 2,5 mm |
| Diamètre (métrique) | 9 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3), PTFE |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Taille du bouchon | NS de 13,5 |
| Largeur (métrique) | 1,5 mm |
| Nb par paquet | 50/Bte |
| À utiliser avec (application) | Convient à l’installation dans un appareil en verre pour les applications sous vide |