Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Robinet d'arrêt sens unique, biseauté 1:5, complet avec clé PTFE, biseauté 1:5
Robinets d'ouverture et de fermeture avec boisseaux de robinet en PTFE à inclinaison 1:5 pour des travaux sans graisse.
353.00€ - 1085.00€
Spécification
Matériau | Boro 3,3, PTFE |
---|---|
Autoclavable | Oui |
À utiliser avec (application) | Convient à l’installation dans un appareil en verre pour les applications sous vide |
Code produit | Marque | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15814788
|
DWK Life Sciences
286453206 |
2,5 mm |
995.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15824788
|
DWK Life Sciences
286453403 |
4 mm |
770.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15834788
|
DWK Life Sciences
286453806 |
6 mm |
1085.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15844788
|
DWK Life Sciences
286454005 |
10 mm |
353.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15854788
|
DWK Life Sciences
286454202 |
8 mm |
353.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15804788
|
DWK Life Sciences
286453009 |
2 mm |
995.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les robinets à sens unique complets avec boisseaux de robinet en PTFE avec une inclinaison 1:5 DURAN™ permettent des travaux sans graisse. La sécurité de robinet en 3 pièces sécurise le boisseau de robinet dans le manchon du robinet.Elles sont particulièrement indiquées pour des applications de vide.L'angle sphérique le plus important empêche que le boisseau de robinet ne se coince.- Robinets d'ouverture et de fermeture avec boisseaux de robinet en PTFE
- Travaux sans graisse par le biais de la surface du robinet poli
- Inclinaison 1:5
- Article en verre pour la transformation
Spécification
Boro 3,3, PTFE | |
Oui | |
Convient à l’installation dans un appareil en verre pour les applications sous vide |