Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Robinet d'arrêt sens unique, complet avec clé SBW-J
Robinets d'ouverture et de fermeture avec boisseaux de robinet filetés.
478.00€ - 775.00€
Spécification
Matériau | Boro 3.3, SBW-J, polypropylène |
---|---|
Autoclavable | Non |
Largeur (métrique) | 1,5 mm |
À utiliser avec (application) | Installation dans des appareils et dispositifs en verre |
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15884698
|
DWK Life Sciences
286403604 |
NS de 12,5 | 2,5 mm |
675.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15894698
|
DWK Life Sciences
286404806 |
NS de 14,5 | 2,5 mm |
710.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15824708
|
DWK Life Sciences
286407203 |
NS de 18,8 | 6 mm |
540.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15814708
|
DWK Life Sciences
286406807 |
NS de 18,8 | 4 mm |
478.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15804708
|
DWK Life Sciences
286405408 |
NS de 14,5 | 4 mm |
775.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15874698
|
DWK Life Sciences
286403407 |
NS de 12,5 | 2 mm |
680.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les robinets à sens unique DURAN™ complet avec des boisseaux de robinet filetés représentent la forme la plus commune de robinets d'ouverture et de fermeture rodés. Le boisseau de robinet est sécurisé par une sécurité de robinet en 3 pièces dans le manchon du robinet.- Manchons de robinets d'ouverture et de fermeture rodés avec boisseaux de robinet en SBW-J
- La sécurité de robinet en 3 pièces sécurise le boisseau de robinet dans le manchon du robinet
- Inclinaison 1:10
- Article en verre pour la transformation
Spécification
Boro 3.3, SBW-J, polypropylène | |
Non | |
1,5 mm | |
Installation dans des appareils et dispositifs en verre |