Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Robinet d'arrêt sens unique, rodé et poli, sans clé
Robinets d'ouverture et de fermeture rodés et polis sans boisseaux de robinet pour des travaux sans graisse.
142.00€ - 805.00€
Spécification
Matériau | Boro 3,3 |
---|---|
Autoclavable | Oui |
À utiliser avec (application) | Dosage grossier des liquides ; installation dans des appareils et des dispositifs en verre |
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15804768
|
DWK Life Sciences
286440405 |
NS de 18,8 | 4 mm |
432.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15884758
|
DWK Life Sciences
286439807 |
NS de 14,5 | 4 mm |
805.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15814768
|
DWK Life Sciences
286440602 |
NS de 18,8 | 6 mm |
474.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15844758
|
DWK Life Sciences
286438005 |
NS de 10 | 1,5 mm |
142.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15854758
|
DWK Life Sciences
286439001 |
NS de 12,5 | 2 mm |
685.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15824768
|
DWK Life Sciences
286441007 |
NS de 21,5 | 6 mm |
165.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15844768
|
DWK Life Sciences
286441607 |
NS de 29,2 | 10 mm |
272.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15834768
|
DWK Life Sciences
286441401 |
NS de 24 | 8 mm |
213.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15874758
|
DWK Life Sciences
286439601 |
NS de 14,5 | 2,5 mm |
740.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les robinets à sens unique rodés et polis DURAN™ sont des robinets d'ouverture et de fermeture, qui sont combinés avec des boisseaux de robinet en PTFE et permettent ainsi des travaux sans graisse.- Robinets d'ouverture et de fermeture rodés et polis sans boisseaux de robinet
- Travaux sans graisse par le biais de la surface du robinet poli
- Inclinaison 1:10
- Article en verre pour la transformation
Spécification
Boro 3,3 | |
Oui | |
Dosage grossier des liquides ; installation dans des appareils et des dispositifs en verre |