Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Robinet d'arrêt sens unique, biseauté 1:5 , rodé et poli, sans clé, biseauté 1:5
Robinets d'ouverture et de fermeture rodés et polis avec une inclinaison 1:5 sans boisseaux de robinet pour des travaux sans graisse.
208.00€ - 710.00€
Spécification
Matériau | Boro 3,3 |
---|---|
Autoclavable | Oui |
À utiliser avec (application) | Convient à l’installation dans un appareil en verre pour les applications sous vide |
Code produit | Marque | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15894788
|
DWK Life Sciences
286456409 |
6 mm |
710.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15864788
|
DWK Life Sciences
286455404 |
2,5 mm |
680.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15874788
|
DWK Life Sciences
286455601 |
2 mm |
680.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15884788
|
DWK Life Sciences
286456006 |
4 mm |
433.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15804798
|
DWK Life Sciences
286457002 |
10 mm |
208.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15814798
|
DWK Life Sciences
286457208 |
8 mm |
208.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les vannes d'arrêt unidirectionnelles rodées et polies de DURAN™ avec pas de filetage spécial de 1:5 sont des vannes permettant une manipulation sans graisse, grâce aux obturateurs de vanne en PTFE, et conviennent en particulier pour les applications sous vide. La grande conicité empêche un colmatage de l'obturateur de la vanne.- Manchons de robinets rodés et polis, sans boisseaux
- Travaux sans graisse par le biais de la surface du robinet poli
- Inclinaison 1:5
- Article en verre pour la transformation
Spécification
Boro 3,3 | |
Oui | |
Convient à l’installation dans un appareil en verre pour les applications sous vide |