Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Robinet d'arrêt sens unique, biseauté 1:5 , rodé et poli, sans clé, biseauté 1:5
Robinets d'ouverture et de fermeture rodés et polis avec une inclinaison 1:5 sans boisseaux de robinet pour des travaux sans graisse.
Marque:  DWK Life Sciences 286455601
Informations supplémentaires : Poids : 0.75000kg
Code produit. 15874788
  • 622.20€ / 50 pièces
Date d’expédition estimée: 24-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Les robinets d’arrêt à voie unique DURAN™ polis et rodés avec un pas alternatif de 1:5 sont des vannes d’arrêt qui permettent un fonctionnement sans graisse avec les bouchons de vanne en PTFE correspondants et sont particulièrement adaptés aux applications sous vide. L’angle plus large de conduit empêche le bouchon de robinet de se gripper.
  • Manchon de vanne rodé et poli, sans bouchon
  • Fonctionnement sans graisse à la surface du robinet polie
  • Conduit 1:5
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
Spécification
2 mm
Boro 3,3
NS de 13,5
50/Bte
8 mm
Oui
1,5 mm
Convient à l’installation dans un appareil en verre pour les applications sous vide