Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Cône standard, double, rodé
Pour les double obturateurs DURAN™, dépolis, il s'agit d'un ancien modèle peu utilisé conforme à la norme DIN 12249 Forme D. Ils servent principalement à économiser du matériel.
237.00€ - 471.00€
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15844598
|
DWK Life Sciences
286172809 |
13 mm |
293.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15854598
|
DWK Life Sciences
286173205 |
17 mm |
370.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15921541
|
DWK Life Sciences
286174407 |
26 mm |
237.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15864598
|
DWK Life Sciences
286174004 |
22 mm |
471.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pour les double obturateurs DURAN™, dépolis, il s'agit d'un ancien modèle peu utilisé conforme à la norme DIN 12249 Forme D. Ils servent principalement à économiser du matériel.- Conforme à la norme DIN 12249 Forme D
- Rodé (qualité de rodage plus fine, moins de rugosité de surface)
- Un article en verre avec deux obturateurs permet une économie de matériel
- Fermeture étanche par rodage normalisé
- Article en verre pour la transformation