Learn More
DWK Life Sciences Robinet d’arrêt DURAN™, avec axe en PTFE, pour sorties latérales à la base du dessiccateur, type NOVUS (joint rodé standard NS 24/29)
La vanne à axe en PTFE est utilisée pour l’étanchéité hermétique d’un dessiccateur.
Marque: DWK Life Sciences 247980306
51.07 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.03420kg
Description
La vanne à axe en PTFE est utilisée pour l’étanchéité hermétique d’un dessiccateur. À cette fin, le robinet de l’axe est connecté au joint rodé standard du couvercle du dessiccateur. La grande ouverture dans la zone de broyage de la vanne de l’axe permet une entrée rapide des gaz ou de l’air lorsque la vanne est ouverte.
- Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
- Pour les sorties à la base du dessiccateur de type NOVUS (joint rodé standard NS 24/29)
Spécification
8 mm | |
Verre borosilicaté 3.3, PTFE | |
Arrêt ou dérivation et dosage des gaz et des vapeurs ; fermeture des dessiccateurs |