Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Robinet d'arrêt, perçage oblique double deux sens, perçage oblique double deux sens, rodé et poli, sans clé
Vannes bidirectionnelles rodées et polies sans obturateur, pour une manipulation sans graisse.
317.00€ - 429.00€
Spécification
Matériau | Boro 3,3 |
---|---|
Autoclavable | Oui |
Largeur (métrique) | 1,5 mm |
Nb par paquet | 10/Bte |
À utiliser avec (application) | Convient pour une installation dans des appareils en verre pour les applications à vide, par exemple pour la construction de conduites de direction (conduites de gaz inerte sous vide, râteaux de distribution d’azote) |
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15874728
|
DWK Life Sciences
286424808 |
NS de 14,5 |
317.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15894728
|
DWK Life Sciences
286425804 |
NS de 18,8 |
429.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les robinets brevetés rodés et polis DURAN™ sont des robinets à 2 sens, qui sont souvent utilisés pour la construction de conduites de marais (conduites de gaz inerte-vide, répartition-azote) et permettent des travaux sans graisse.Pour des exigences particulièrement élevées en matière de taux de fuite, nous recommandons l'utilisation de vannes PRODURAN™.- Robinet 2 sens avec boisseaux de robinet en PTFE
- Travaux sans graisse par le biais de la surface du robinet poli
- Article en verre pour la transformation
- Le boisseau de robinet est sécurisé par une sécurité de robinet en 3 pièces dans le manchon du robinet.
Spécification
Boro 3,3 | |
1,5 mm | |
Convient pour une installation dans des appareils en verre pour les applications à vide, par exemple pour la construction de conduites de direction (conduites de gaz inerte sous vide, râteaux de distribution d’azote) |
Oui | |
10/Bte |