Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Robinet d'arrêt, perçage oblique double deux sens, perçage oblique double deux sens, rodé et poli, sans clé
Vannes bidirectionnelles rodées et polies sans obturateur, pour une manipulation sans graisse.
Marque: DWK Life Sciences 286424808
Informations supplémentaires : Poids : 2.50000kg
Description
Les vannes brevetées rodées et polies DURAN™ sont des vannes à 2 voies, fréquemment utilisées pour la construction de lignes de direction (conduites de gaz inertes à vide, râteaux de distribution d’azote) et permettent un fonctionnement sans graisse. Nous recommandons l’utilisation de vannes PRODURAN™ pour des conditions de débit de fuite particulièrement élevées.
- Vanne à 2 voies avec bouchon de vanne en PTFE
- Fonctionnement sans graisse à la surface du robinet polie
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
- Le bouchon du robinet est fixé dans le manchon du robinet par un loquet de sécurité en 3 parties.
Spécification
2,5 mm | |
Boro 3,3 | |
NS de 14,5 | |
10/Bte |
8 mm | |
Oui | |
1,5 mm | |
Convient pour une installation dans des appareils en verre pour les applications à vide, par exemple pour la construction de conduites de direction (conduites de gaz inerte sous vide, râteaux de distribution d’azote) |