Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ 'T' Shaped Tubing Connectors
4.45€ - 7.31€
Spécification
Type de produit | Connecteur de tubulure |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Verre Duran |
Longueur totale (métrique) | 115 mm |
Quantité d’emballage | 1/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10559031
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01600510 |
10 mm |
7.31€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10048470
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01600508 |
8 mm |
4.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Connecteur de tubulure | |
Verre Duran | |
1/boîte |
Autoclavable | |
115 mm | |
En T |