Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hauts de flacon de pesage, non rodés
Catalog Number 15874848
Couvercle en verre de pesage pour roder et compléter.
Les flacons de pesée DURAN™ sont utilisés pour la pesée des produits chimiques sur les chariots d’analyse. Le joint étanche du couvercle en verre de pesée rodé remplaçable empêche la perte d’échantillons pendant le transport après pesée.
  • Non broyé
  • Le broyage ultérieur entraîne un joint étanche du couvercle de pesée dans le bac de pesée. Une perte d’échantillon peut donc être évitée.
  • Produit de broyage en verre
Taille du bouchon NS 34
À utiliser avec (application) Pesée des produits chimiques
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 240/Bte
Autoclavable Autoclavables