Learn More
Merck Filtre à membrane Durapore™ chargé, 0,22 μm
Recommandées lorsque la récupération maximale est importante.
Marque:  Merck CCGL09025
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11770433
  • 585.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 04-07-2024
Description
Les membranes Durapore™ offrent des débits et une cadence élevés, des substances extractibles faibles et une large compatibilité chimique. La membrane hydrophile Durapore™ se lie beaucoup moins aux membranes en nylon, en nitrocellulose ou en PTFE.
Caractéristiques et avantages
  • Disponibles en plusieurs tailles de pores (variétés hydrophiles et hydrophobes) pour répondre aux besoins de vos applications
  • Les filtres à membrane Durapore™ présentent une liaison protéique très faible pour minimiser l’interaction avec votre échantillon et optimiser la récupération
Spécification
Spécification
Filtre à tamis
PVDF
90 mm
0,22 μm
25Pack