Learn More
Molecular Probes™ Microbilles en latex DVB/sulfate, 4 % p/v, 0,1 μm
Microbilles en latex DVB / sulfate, 4 % p/v, 0,1 μm
Marque:  Molecular Probes™ S37391
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Code produit. 11590696
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Les microsphères (également appelées microbilles de latex ou particules de latex) sont des particules sphériques dans la gamme de tailles colloïdales formées à partir d’un polymère amorphe tel que du polystyrène. En raison de la façon dont les chaînes de polystyrène s’agencent dans la microbille, la surface est de caractère très hydrophobe, ce qui rend ces matériaux idéaux pour l’adsorption de matériaux tels que les protéines.
Les microsphères de DVB/sulfate sont des microsphères en polystyrène réticulé chargées négativement avec des groupes fonctionnels de sulfate sur la surface. La surface est de nature hydrophobe.
Les microsphères sont disponibles en plusieurs tailles et fonctionnalités de surface
  • 25 tailles à choisir —0,02 de microns à 16 microns
  • 20 surfaces différentes — pour une conjugaison facile à pratiquement n’importe quel matériau
  • Sans surfactant — ultrapropre
  • Différentes quantités — du millilitre à 500 litres
    Principales applications des microsphères
  • Étalonnage de l’instrument (cytométrie en flux, microscopie, HTS, HCS)
  • Analyse de flux (microfluidique, flux sanguin, flux d’eau et flux d’air)
  • Marqueurs de biologie cellulaire (différenciation cellulaire et traçage cellulaire)
  • Immunoessais (tests d’agglutination, ELISA, capture de particules et réactifs de contraste)
    Obtenez plus d’informations
    Lisez un aperçu technique des microsphères et découvrez les microbilles à haute activité, les microbilles super actives, les microbilles spécialisées et consultez les protocoles de couplage de microbilles sur la page d’application des microbilles en latex IDC sans surfactant.
    Nous élaborerons un produit de microsphères personnalisé pour vous
    Si vous ne voyez pas la microsphère que vous recherchez dans notre liste d’inventaire, nous préparerons une microsphère sur mesure pour vous. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous garantissons la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
  • Spécification
    Spécification
    0,04p/v
    Microbilles en latex DVB/Sulfate,15 ml, concentration de 4 % p/v, granulométrie de 0,1 μm, blanches, en suspension, milieu d’eau déminéralisée, microbilles en latex spécialisé, température ambiante, température de stockage 2 à 8°C, matériaux idéaux pour l’adsorption des matériaux tels
    Étalonnage d’instruments (cytométrie en flux, microscopie, HTS, HCS), Analyse de flux (microfluidique, flux sanguin, flux d’eau et flux d’air), Traceurs de biologie cellulaire (différenciation cellulaire et traçage cellulaire), Immunoessais (tests d’agglutination, ELISA, capture de particules et réactifs de contraste)
    Suspension
    1762 A2/SO4 (groupe sulfate)
    15 ml
    DVB - sulfate
    0,1μ m
    2 à 8°C
    Blanc
    PS
    1/boîte
    1,055 g/cm3 à 20°C
    1,591 à 20°C
    15 ml
    0.1 μm