Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 425Q NHS Ester
Code produit. 12331953 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
Réalisez l’extinction d’applications de transfert d’énergie par résonance de fluorescence (FRET) impliquant des fluorophores DyLight ou d’autres sondes fluorescentes à l’aide de ces colorants non fluorescents.
Les colorants spéciaux extincteurs DyLight Thermo Scientific™ permettent une association efficace avec des fluorophores DyLight et d’autres colorants fluorescents commerciaux pour les applications de transfert d’énergie par résonance de fluorescence (FRET) qualitatifs et quantitatifs.
Les colorants spéciaux extincteurs DyLight sont une famille de colorants non fluorescents conçus pour l’extinction dans les applications FRET. Le colorant extincteur optimal peut être sélectionné en fonction de ses propriétés d’absorption caractéristiques qui correspondent à l’émission d’un fluorophore correspondant. Chaque colorant contient un ester NHS réactif à l’amine pour plus de solubilité et un réactif à l’amine pour une simple modification des anticorps, des protéines, des peptides ou d’autres biomolécules par la formation de liaisons amides.
Points clés :
  • Grand choix : la plus grande famille de colorants disponible pour les applications de fluorescence à émission rouge lointain
  • Groupe réactif d’esters NHS : permet un marquage immédiat des anticorps, des protéines, des peptides et d’autres molécules contenant des amines par la formation de liaisons amides
Critères à prendre en compte lors du choix d’un colorant spécial extincteur DyLight :
  • Longueur d’onde d’absorption : choisissez un colorant extincteur avec une longueur d’onde d’absorbance qui correspond à l’émission de votre fluorophore et de l’instrument.
  • Solubilité dans l’eau : choisissez un colorant en fonction de son hydrophilicité relative, celle-ci étant en corrélation directe avec le nombre de sulfonates chargés négativement que le colorant possède sur sa structure centrale. Les colorants plus hydrophiles sont idéaux pour maintenir la solubilité dans l’eau d’un anticorps marqué et limiter la liaison non spécifique du conjugué. Les colorants plus hydrophobes sont souvent les plus efficaces pour pénétrer les tissus et les membranes cellulaires in vivo, ce qui signifie que les colorants avec moins de sulfonates peuvent mieux correspondre à certaines applications.
  • Choix de colorant DyLight : le grand choix de colorants à émission rouge permet de tester plusieurs colorants candidats dans une application pour des performances optimales.
Recommandées dans les cas suivants :
FRET ; Autres applications d’extinction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Esters NHS 425Q DyLight
Quantité 1 mg
Type de produit Colorant
Solubilité DMF (diméthylformamide)
Contenu et stockage Conserver à 4°C.
Réactivité chimique Amine
Groupement de réactifs Ester actif, ester de succinimidyle, ester NHS
Marqueur ou colorant Fluorophore DyLight™ (spécial)
Type d’étiquette Fluors DyLight
Gamme de produits DyLight™
Émission Q
Excitation 425