Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ anti-E. coli O157
Dynabeads Anti-E. coli O157
Marque: Applied Biosystems™ 71004
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.31500kg
Description
Dynabeads™ E. coli anti-O157 est un outil permettant une meilleure préparation des échantillons et de meilleures cultures cellulaires et dosages immuno-basés pour E. coli O157:H7 dans les aliments, les matières fécales, l’eau et d’autres échantillons environnementaux. Basé sur la technologie de séparation immunomagnétique (IMS) bien connue et largement utilisée, Dynabeads™ E. coli anti-O157 offre une solution utile pour capturer sélectivement l’E. coli O157:H7 et mieux préparer les échantillons pour procéder à une analyse efficace.Avec Dynabeads™ anti- E. coli O157, vous pourrez :
Spécification
Chaque unité de produit contient 5 ml de Dynabeads™ anti-E. coli O157. Conserver entre 2 et 8°C. |
|
Dynabeads™ MPC™, système de purification des outils de protection alimentaire KingFisher mL, DynaMag™-2 | |
Petits volumes d’échantillons microbiens | |
5 ml |
Anti-E. Coli O157 | |
Séparation immunomagnétique | |
Dynabeads™ | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.