Learn More
Applied Biosystems™ Kit Dynabeads™ MAX EPEC/VTEC O121
Kit Dynabeads MAX EPEC/VTEC O121
Marque: Applied Biosystems™ A14632
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Le kit O121 MAX EPEC/VTEC Dynabeads™ permet une concentration sélective et rapide des bactéries du sérogroupe E. coli O121 dans les échantillons alimentaires et environnementaux afin d’améliorer la détection en aval par PCR ou par des méthodes de culture.Améliorez la sensibilité et réduisez le fond
Les anticorps hautement spécifiques attachés aux billes paramagnétiques sont incubés avec une aliquote d’échantillon pré-enrichi. Les microbilles lient et concentrent les bactéries cibles à partir d’organismes non ciblés. Les étapes de lavage permettent de limiter le transfert des inhibiteurs et des particules associées à la matrice. Ces étapes se combinent pour améliorer la sensibilité de la détection basée sur la PCR tout en réduisant le fond des méthodes de placage.
Traitement manuel ou automatisé
Les étapes de séparation immunomagnétique (IMS) peuvent être exécutées manuellement à l’aide d’aimants et de mélangeurs ou automatisées à l’aide ™ du système BeadRetriever.
Sensibilité
Suite au protocole MAX EPEC/VTEC O121 Dynabeads™, la présence ou l’absence d’une E. coli O121 viable peut être déterminée dans les tailles d’échantillons décrites si cette cellule d’E. coli est capable de se répliquer et n’est pas masquée par la flore de fond résidente.
REMARQUE : Le lot 1375851 de ce produit contient uniquement 1 flacon de microbilles paramagnétiques (1 ml chacune) suffisant pour 100 réactions. Ce lot respecte un protocole légèrement modifié (voir les instructions d’utilisation dans le document référence MAN0007304 Révision 1,0).
Spécification
Store in refrigerator (2–8°C). DO NOT FREEZE. | |
Dynabeads® | |
E. coli |
150 µL output (automated prep), 100 µL output (manual prep) | |
Wet Ice | |
Dynabeads® MPC®, KingFisher mL Food Protection Purification System |
Pour les tests d’échantillons alimentaires et environnementaux uniquement.