Learn More
Applied Biosystems™ Kit O157 d’E. coli Dynabeads™ MAX
Kit O157 d’E. coli Dynabeads™ MAX
Marque:  Applied Biosystems™ A10714
Code nomenclature Nacres: NA.28
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10023393
  • 228.85€ / 1 pièce
Expédition estimée
15-03-2021
Description
Description
Dynabeads™ MAX E.Coli O157 offre une méthode puissante de préparation d’échantillons permettant d’améliorer la détection et la quantification par PCR d’E. coli O157:H7 dans les aliments, les matières fécales, l’eau et d’autres échantillons prélevés sur le terrain.
Basé sur la technologie bien connue et largement utilisée de séparation immunomagnétique (IMS), Dynabeads™ MAX E.Coli O157 assure une étape de capture sélective d’E. coli O157:H7 améliorant de manière significative la durée du processus analytique de PCR, ainsi que la sensibilité et la cohérence des résultats. Avec Dynabeads™ MAX E.Coli O157, vous pourrez :
  • préparer des échantillons E. coli O157:H7 à haut débit de manière rapide et efficace.
  • réduire considérablement le temps de pré-enrichissement des échantillons.
  • améliorer la sensibilité de détection lors de l’analyse d’échantillons de PCR.
  • réduire considérablement le temps d’analyse global.
  • procéder manuellement ou automatiquement à l’aide du système BeadRetriever™.
  • Spécification
    Spécification
    Polyclonal
    Bacteria (Intact)
    Immunomagnetic Separation
    Small Volume Microbial Samples
    1-3 mL
    E. coli O157:H7
    Dynabeads™ MPC™, KingFisher mL Food Protection Purification System, DynaMag™-2
    Environmental Sample, Feces, Food, Water Samples
    Each unit of product contains 1 ml Dynabeads™ MAX anti-E. coli O157 and 16 ml 10X Sample Buffer.
    Store at 2–8°C.
    Not High-throughput Compatible (Manual), Automated Protocols
    50 Tests
    DYNAL™, Dynabeads™
    Room Temperature
    E. coli
    1 ml