Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MAX E. coli O157 Kit
Kit O157 d’E. coli Dynabeads™ MAX
sur devis
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système de purification des outils de protection alimentaire Dynabeads™ MPC™, KingFisher ml, DynaMag™-2 |
---|---|
Type de produit | E.coli Kit |
Type d’échantillon | Environmental Sample, Feces, Food, Water Samples |
Description
Dynabeads™ MAX E.Coli O157 offre une méthode puissante de préparation d’échantillons permettant d’améliorer la détection et la quantification par PCR d’E. coli O157:H7 dans les aliments, les matières fécales, l’eau et d’autres échantillons prélevés sur le terrain.Basé sur la technologie bien connue et largement utilisée de séparation immunomagnétique (IMS), Dynabeads™ MAX E.Coli O157 assure une étape de capture sélective d’E. coli O157:H7 améliorant de manière significative la durée du processus analytique de PCR, ainsi que la sensibilité et la cohérence des résultats. Avec Dynabeads™ MAX E.Coli O157, vous pourrez :
Spécification
Système de purification des outils de protection alimentaire Dynabeads™ MPC™, KingFisher ml, DynaMag™-2 | |
E.coli Kit | |
Environmental Sample, Feces, Food, Water Samples |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.