Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MX Mixer Base
Base de mélangeur Dynabeads™ MX
Marque: Applied Biosystems™ 15902
883.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23263" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Les mélangeurs Dynabeads™ MX offrent un mouvement doux continu pour obtenir une liaison optimale des Dynabeads™ avec des cibles (cellules, protéines et acides nucléiques, par exemple).Vitesse variable (5 à 40 tr/min).Peut être utilisé à la fois dans des conditions froides et chaudes (4 à 37°C).Les têtes interchangeables et une tourelle sont conçues pour être attachées à la base du mélangeur et permettre une utilisation avec différentes tailles de tubes et différents volumes d’échantillons.Spécification
Base de mélangeur MX | |
Conserver à température ambiante. | |
Agitateurs d’échantillons Dynabeads™ | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.