Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MX MPC™-S Mixing Wheel
Roue mélangeuse Dynabeads™ MX MPC™-S
Marque: Applied Biosystems™ 15911
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Description
Pièce jointe pour la base de mélangeur Dynabeads™ MX (réf.159-02).Conçu pour accueillir deux portoirs d’échantillons MPC™-S (réf.A13346) ; capacité jusqu’à 12 microtubes à centrifuger.Spécification
Roue mélangeuse | |
Mélangeur d’échantillons Dynabeads |
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.