Learn More
Abeba™ Chaussures 37312 dynamiques
La chaussure dotée de propriétés antistatiques comprend une doublure spéciale absorbant la transpiration pour que le pied respire.
Marque:  Abeba™ 37312/42
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.94000kg
Code produit. 15630858
  • 44.00€ / 1 paire
Expédition estimée
20-10-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Cuir blanc/bleu lisse
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3574)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Sangle de talon pliable, réglable
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Cuir
Antidérapant
37312
Blanc
42
PUR