Learn More
Abeba™ Chaussures 37332 dynamiques
La chaussure dotée de propriétés antistatiques comprend une doublure spéciale absorbant la transpiration pour que le pied respire.
Marque:  Abeba™ 37332/46
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.99000kg
Code produit. 15630918
  • 69.04€ / 1 paire
Expédition estimée: 26-04-2024
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Microfibre noir/rouge
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3574)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Sangle de talon non pliable, réglable
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Microfibre
Antidérapant
37332
Noir
46
PUR