Learn More
Abeba™ Chaussures 37345 dynamiques
La chaussure dotée de propriétés antistatiques comprend une doublure spéciale absorbant la transpiration pour que le pied respire.
Marque:  Abeba™ 37345/37
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.99000kg
Code produit. 15680988
  • 60.18€ / 1 paire
Date d’expédition estimée: 15-07-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Microfibre avec trame en textile respirant
  • Blanc/Noir
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3574)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Sangle de talon pliable, réglable
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Microfibre
Antidérapant
37345
Blanc, Noir
37
PUR