Learn More
Abeba™ Dynamic 37361 Shoes
ESD dissipative shoe includes special respiration absorbing lining for the foot to breathe.
Marque:  Abeba™ 37361/47
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.99000kg
Code produit. 15661028
  • 53.20€ / 1 paire
Expédition estimée
11-10-2019
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Microfiber black
  • Slip resistance TPU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3574)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap non-foldable, adjustable
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Microfiber
Slip resistant
37361
Black
47
Polyurethane