Learn More
ABEBA™ Dynamic Anthracite Occupational Clogs Ob ESD
Anthracite dynamic occupational clogs with non-foldable heel strap, replaceable active comfort insole, slip resistant TPU outsole
66.20€
Spécification
Couleur | Anthracite |
---|---|
Matériau | Tissu tricoté |
Certifications / conformité (Europe) | Propriétés antistatiques selon la norme EN 61340 Classe climatique 1, conforme à la norme EN ISO 20347 : 2012 OB SRC |
Sexe | Unisexe |
Type de cheville | Sabots |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17171345
|
ABEBA™
37328/35 |
35 |
66.20€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17181345
|
ABEBA™
37328/36 |
36 |
66.20€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17171355
|
ABEBA™
37328/45 |
45 |
66.20€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17181355
|
ABEBA™
37328/46 |
46 |
66.20€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17191355
|
ABEBA™
37328/47 |
47 |
66.20€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17101365
|
ABEBA™
37328/48 |
48 |
66.20€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17191345
|
ABEBA™
37328/37 |
37 |
66.20€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17101355
|
ABEBA™
37328/38 |
38 |
66.20€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17111355
|
ABEBA™
37328/39 |
39 |
66.20€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17121355
|
ABEBA™
37328/40 |
40 |
66.20€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17131355
|
ABEBA™
37328/41 |
41 |
66.20€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17141355
|
ABEBA™
37328/42 |
42 |
66.20€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17151355
|
ABEBA™
37328/43 |
43 |
66.20€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17161355
|
ABEBA™
37328/44 |
44 |
66.20€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Breathable, lightweight, comfortable occupational clogs
- Comply to EN ISO 20347: 2012, OB SRC
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Slip resistant TPU outsole
- Good cushioning
- Energy absorption in heel area
- Water repellent anthracite knitted textile
- Non foldable heel strap, adjustable
- Removable active comfort insole
Spécification
Anthracite | |
Propriétés antistatiques selon la norme EN 61340 Classe climatique 1, conforme à la norme EN ISO 20347 : 2012 OB SRC | |
Sabots | |
OB SRC ESD |
Tissu tricoté | |
Unisexe | |
Étanche à l’eau |