Learn More
ABEBA™ Dynamic Blue Occupational Clogs Ob ESD
Blue dynamic occupational clog with non-foldable heel strap, replaceable active comfort insole, slip resistant TPU outsole
66.20€ - 69.75€
Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
Matériau | Tissu tricoté |
Certifications / conformité (Europe) | Propriétés antistatiques selon la norme EN 61340 Classe climatique 1, conforme à la norme EN ISO 20347 : 2012 OB SRC |
Sexe | Unisexe |
Type de cheville | Sabots |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17191315
|
ABEBA™
37326/35 |
35 |
66.20€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17101325
|
ABEBA™
37326/36 |
36 |
66.20€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17191325
|
ABEBA™
37326/45 |
45 |
66.20€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17101335
|
ABEBA™
37326/46 |
46 |
66.20€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17111335
|
ABEBA™
37326/47 |
47 |
66.20€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17121335
|
ABEBA™
37326/48 |
48 |
66.20€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17111325
|
ABEBA™
37326/37 |
37 |
66.20€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17121325
|
ABEBA™
37326/38 |
38 |
66.20€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17131325
|
ABEBA™
37326/39 |
39 |
66.20€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17141325
|
ABEBA™
37326/40 |
40 |
69.75€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17151325
|
ABEBA™
37326/41 |
41 |
66.20€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17161325
|
ABEBA™
37326/42 |
42 |
66.20€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17171325
|
ABEBA™
37326/43 |
43 |
66.20€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17181325
|
ABEBA™
37326/44 |
44 |
66.20€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Breathable, lightweight, comfortable occupational clogs
- Comply to EN ISO 20347: 2012, OB SRC
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Slip resistant TPU outsole
- Good cushioning
- Energy absorption in heel area
- Water repellent, blue knitted textile
- Non foldable heel strap, adjustable
- Removable active comfort insole
Spécification
Bleu | |
Propriétés antistatiques selon la norme EN 61340 Classe climatique 1, conforme à la norme EN ISO 20347 : 2012 OB SRC | |
Sabots | |
OB SRC ESD |
Tissu tricoté | |
Unisexe | |
Hydrofuge |