Learn More
Thermo Scientific™ DyNAmo HS SYBR Green qPCR Kit
Contient une ADN polymérase modifiée Thermus brockianus et tous les autres réactifs nécessaires pour la qPCR.
642.00€ - 2655.00€
Spécification
Méthode de détection SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Haut
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase Tbr
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
10788298
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
F410L
Réactions
642.00€
200 réactions
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
10206079
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
F410XL
Réactions
2655.00€
2500 réactions
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
Beschreibung
Beschreibung
Seuls l'ADN modèle et les amorces PCR doivent être ajoutés par l'utilisateur. L’ADN polymérase modifiée de ce kit intègre un domaine de liaison à l’ADN non spécifique qui confère une stabilité physique au complexe ADN polymérase. Le colorant de référence passive ROX est également fourni avec le kit, dans un tube distinct, pour les instruments nécessitant une normalisation ROX.
  • Spécificité élevée : Le master mix DyNAmo HS SYBR Green limite la formation de dimères d'amorces indésirables et l'extension d'amorces à liaison non spécifique au cours de la préparation de la reaction.
  • Détection hautement sensible : mélange réactionnel optimisé permettant la détection reproductible de modèles de petit nombre de copies
  • Large plage dynamique : le kit DyNAmo HS SYBR Green qPCR offre une capacité de détection pour une seule copie du gène cible et une plage dynamique de près de 8 ordres de grandeur
  • Simplicité d'utilisation : Mélange Master Mix 2X, un tube uniquement ; colorant de référence passive ROX fourni dans un flacon distinct
Spezifikation
Spezifikation
SYBR
Haut
ADN polymérase Tbr
7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, 5700 Sequence Detection System, StepOnePlus™ System, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, StepOne™ System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx3000P, MJ Opticon, MJ Chromo4, Cepheid SmartCycler
DyNAmo
PCR en temps réel (qPCR)
ADN, ADNdb
Tube
qPCR
Étalon
Kit de qPCR DyNAmo HS SYBR Green
Master Mix SYBR PCR en temps réel
2X (mélange de qPCR Dynamo HS SYBR Green), 50X (colorant ROX)
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation