missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JULABO™ Circulateur réfrigéré/chauffant DYNEO™ DD-1001F
Les circulateurs sont dotés d’une large plage de températures de fonctionnement. Les circulateurs réfrigérés sont adaptés aux applications en interne et externe. La capacité de la pompe est de 22 l/min avec une pression de 0,6 bar. Les systèmes de refroidissement fonctionnent de manière précise et fiable même à des températures ambiantes élevées jusqu’à +40°C.
Marque: JULABO™ 9021708
Description
- Systèmes de refroidissement puissants
- Conviennent aux applications internes et externes
- La conception optimisée des serpentins de refroidissement permet d’économiser de l’espace dans la cuve du bain
- Pompe à pression puissante et réglable à l’infini
- Débit 22 l/min, pression 0,6 bar
- Commutation facile entre circulation interne et circulation externe
- Grand écran TFT couleur, interface multilingue
- Le bouton rotatif central (contrôleur) simplifie le fonctionnement
- Programmateur intégré pour les étapes de programme 8 x 60
- Connexion Pt100 externe intégrée
- port USB
- Interface RS232 ou interfaces analogiques (en option)
- Couvercle de bain fourni à la livraison
- Le système de vidange intégré facilite et sécurise la vidange du liquide
Spécification
30 cm | |
45 x 64 x 95 cm | |
2 kW | |
DYNEO™ DD-1001F | |
-38 à +100 °C | |
73.7 kg | |
1 kW |
Cryostat à circulation | |
3.5 in. TFT Display | |
Interface not included | |
0.1 à 0.6 bar | |
200-230 V/50-60 Hz | |
42 à 56 litres | |
8 à 23 L/min |