Learn More
Feuille de dysprosium, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, 0,999, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4824706
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7429-91-6
Dy
162.50
MFCD00010982
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
23912
CHEBI:33377
dysprosium
[Dy]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7429-91-6
Dy
162.50
MFCD00010982
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
23912
CHEBI:33377
dysprosium
[Dy]
Forme : Env. 0,53 g/25 x 25 mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Dysprosium
Couleur Gris à argent
Forme physique Feuille, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur
Quantité 25 x 25 mm
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Odeur Odorless
Aspect Gray to silver foil