Learn More
Feuille de dysprosium, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, 0,999, Alfa Aesar™
Forme : Env. 0,53 g/25 x 25 mm
Marque:  Alfa Aesar 012382.FF
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 7429-91-6 Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 3178 Chem class : 4.1 Pack group : III
Quantité 25 x 25mm
Code produit. 11391769
  • 224.00€ / 25mm
En stock, prêt à être expédié : 3
Identifiants chimiques
7429-91-6
162.5
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
23912
dysprosium
Dy
MFCD00010982
ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
CHEBI:33377
[Dy]
Spécification
Dysprosium
99.90%
MFCD00010982
ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
[Dy]
162.5
CHEBI:33377
Odorless
25 x 25mm
7429-91-6
Dy
Gray to silver foil
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
dysprosium
23912
Feuille, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur
Gris à argent
Vidéos
FDS Documents