Learn More
Abeba™ Easy 37621 Shoes
ESD dissipative shoe includes special respiration absorbing lining for the foot to breathe.
Marque:  Abeba™ 37621/37
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.97000kg
Code produit. 15661088
  • 54.60€ / 1 paire
Expédition estimée
19-07-2019
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Microfiber
  • Patent Black
  • Slip resistance TPU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3573)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap non-foldable, adjustable
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Microfiber
Slip resistant
37621
Patent Black
37
Polyurethane
Vidéos