Learn More
Abeba™ Chaussures 37630 Easy
La chaussure dotée de propriétés antistatiques comprend une doublure spéciale absorbant la transpiration pour que le pied respire.
Marque:  Abeba™ 37630/35
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.97000kg
Code produit. 15661118
  • 63.95€ / 1 paire
Expédition estimée: 15-05-2024
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Cuir lisse, perforé
  • Blanc
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3573)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Sangle de talon pliable, réglable
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Cuir
Antidérapant
37630
Blanc
35
PUR